6-Azaspiro[2.5]octan-4-ol hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
OR952020-1G
APOSOR952020-1GEA 1290 EUR InStock
APOSOR952020-1G
6-Azaspiro[2.5]octan-4-ol hydrochloride
6-Azaspiro[2.5]octan-4-ol hydrochloride
Formule: C₇H₁₃NO·ClH
MW: 163,645 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD21607169
Numéro CAS: 955028-68-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité