Methyl 2-[[(1S)-1-phenylethyl]amino]acetate 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR955654-1G
APOSOR955654-1GEA 435 EUR InStock
APOSOR955654-1G
Methyl 2-[[(1S)-1-phenylethyl]amino]acetate 98%
Methyl 2-[[(1S)-1-phenylethyl]amino]acetate
Formule: C₁₁H₁₅NO₂
MW: 193,242 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18903630
Numéro CAS: 248603-82-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité