Methyl benzothiophene-3-carboxylate 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl benzo[b]thiophene-3-carboxylate
OR955809-1G
APOSOR955809-1GEA 227 EUR InStock
APOSOR955809-1G
Methyl benzothiophene-3-carboxylate 98%
Methyl benzothiophene-3-carboxylate
Formule: C₁₀H₈O₂S
MW: 192,234 g/mol
Point d'ébullition: 165…166 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD06203855
Numéro CAS: 22913-25-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité