4-Morpholinophénol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Morpholinophenol
OR957586-1G
APOSOR957586-1GEA 144 EUR InStock
APOSOR957586-1G
4-Morpholinophénol 95%
4-Morpholinophénol
Formule: C₁₀H₁₃NO₂
MW: 179,2157 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00066933
Numéro CAS: 6291-23-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité