2-Methoxypyrimidine-5-carbonitrile 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR959401-1G
APOSOR959401-1GEA 250 EUR InStock
APOSOR959401-1G
2-Methoxypyrimidine-5-carbonitrile 98%
2-Methoxypyrimidine-5-carbonitrile
Formule: C₆H₅N₃O
MW: 135,123 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11840202
Numéro CAS: 38373-47-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité