Ethyl-7-aminothieno[2,3-b]pyrazine-6-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR960335-1G
APOSOR960335-1GEA 72.5 EUR InStock
APOSOR960335-1G
Ethyl-7-aminothieno[2,3-b]pyrazine-6-carboxylate
Ethyl-7-aminothieno[2,3-b]pyrazine-6-carboxylate
Formule: C₉H₉N₃O₂S
MW: 223,25 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00096361
Numéro CAS: 56881-21-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité