3-Pyrrolidin-1-ylmethylbenzylamine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: (3-(Pyrrolidin-1-ylmethyl)phenyl)methanamine
OR965325-1G
APOSOR965325-1GEA 112 EUR InStock
APOSOR965325-1G
3-Pyrrolidin-1-ylmethylbenzylamine 95%
3-Pyrrolidin-1-ylmethylbenzylamine
Formule: C₁₂H₁₈N₂
MW: 190,29 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06408780
Numéro CAS: 91271-78-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité