2-Bromo-4-chlorotoluène
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Bromo-3-chloro-6-methylbenzene, 2-Bromo-4-chloro-1-methylbenzene
OR9677-100G
APOSOR9677-100GEA 55.1 EUR InStock
APOSOR9677-100G
2-Bromo-4-chlorotoluène
2-Bromo-4-chlorotoluène
Formule: C₇H₆BrCl
MW: 205,48 g/mol
Point d'ébullition: 114…12mm °C
Densité: 156 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00060650
Numéro CAS: 27139-97-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité