3-Bromo-5-chlorobenzotrifluoride 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Bromo-3-chloro-5-(trifluoromethyl)benzene
PC01480-1G
APOSPC01480-1GEA 14.7 EUR InStock
APOSPC01480-1G
3-Bromo-5-chlorobenzotrifluoride 97%
3-Bromo-5-chlorobenzotrifluoride
Formule: C₇H₃BrClF₃
MW: 259,45 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09260894
Numéro CAS: 928783-85-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité