2,3,4,5,6-Pentafluoro-DL-phenylalanine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Amino-3-(pentafluorophenyl)propionic acid, 2-Amino-3-(pentafluorophenyl)propanoic acid
PC0781-250MG
APOSPC0781-250MGEA 125 EUR InStock
APOSPC0781-250MG
2,3,4,5,6-Pentafluoro-DL-phenylalanine 97%
2,3,4,5,6-Pentafluoro-DL-phenylalanine
Formule: C₉H₆F₅NO₂
MW: 255,141 g/mol
Point de fusion: 254…258 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00054668
Numéro CAS: 3321-96-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité