Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1H-Heptafluoro(3-methylbut-1-yne)

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (Perfluoroisopropyl)acetylene, 3,4,4,4-Tetrafluoro-3-(trifluoromethyl)but-1-yne

PC10066-5G
APOSPC10066-5GEA 724 EUR InStock
APOSPC10066-5G
1H-Heptafluoro(3-methylbut-1-yne)
1H-Heptafluoro(3-methylbut-1-yne)


Formule: C₅HF₇
MW: 194,05 g/mol
Point d'ébullition: 23 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00155982
Numéro CAS: 24690-53-7
ONU: 3163
ADR: 2.2,
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité