Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-(Nonafluoro-tert-butyl)propan-1-ol

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention

PC10078-1G
APOSPC10078-1GEA 328 EUR InStock
APOSPC10078-1G
3-(Nonafluoro-tert-butyl)propan-1-ol
3-(Nonafluoro-tert-butyl)propan-1-ol


Formule: C₆H₅F₉O
MW: 264,089 g/mol
Point d'ébullition: 134…135 °C
Point de fusion: 36…37 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00459229
Numéro CAS: 14115-49-2
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité