Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5-(Chloromethyl)-4-methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazole

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 5-(Chloromethyl)-4-methyl-2-(4-(trifluoromethyl)phenyl)thiazole

PC10200-1G
APOSPC10200-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC10200-1G
5-(Chloromethyl)-4-methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazole
5-(Chloromethyl)-4-methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazole


Formule: C₁₂H₉ClF₃NS
MW: 291,72 g/mol
Point de fusion: 60…62 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03791173
Numéro CAS: 317318-97-1
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité