3-Chloro-2,5,6-trifluoropyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC10520-25G
APOSPC10520-25GEA 154 EUR InStock
APOSPC10520-25G
3-Chloro-2,5,6-trifluoropyridine
3-Chloro-2,5,6-trifluoropyridine
Formule: C₅HClF₃N
Point d'ébullition: 132…134 °C
Point d'éclair: >100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03001160
Numéro CAS: 2879-42-7
ONU: 1760
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité