Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

DL-4-Amino-2-fluorobutyric acid 99%

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention

PC1076DC-250MG
APOSPC1076DC-250MGEA 865 EUR InStock
APOSPC1076DC-250MG
DL-4-Amino-2-fluorobutyric acid 99%
DL-4-Amino-2-fluorobutyric acid


Formule: C₄H₈FNO₂
MW: 121,11 g/mol
Point de fusion: 197…198 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00153063
Numéro CAS: 5130-17-6
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité