2-Chloro-4-(trifluorométhyl)quinoleine
Fournisseur: Apollo Scientific
PC11266-1G
APOSPC11266-1GEA 277 EUR InStock
APOSPC11266-1G
2-Chloro-4-(trifluorométhyl)quinoleine
2-Chloro-4-(trifluorométhyl)quinoleine
Formule: C₁₀H₅ClF₃N
MW: 231,6 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03407381
Numéro CAS: 2806-29-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité