Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Fluorophénylhydrazine

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention

PC1759-10G PC1759-1G PC1759-5G
APOSPC1759-10GEA 205 EUR InStock
APOSPC1759-10G APOSPC1759-1G APOSPC1759-5G
2-Fluorophénylhydrazine
2-Fluorophénylhydrazine


Formule: C₆H₇FN₂
Point d'ébullition: 76…79 °C/3mmHg
Point de fusion: 47 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 2368-80-1
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité