1-Chloro-2-(dichlorométhyl)-3-fluorobenzène 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC1826-250MG
APOSPC1826-250MGEA 151 EUR InStock
APOSPC1826-250MG
1-Chloro-2-(dichlorométhyl)-3-fluorobenzène 98%
1-Chloro-2-(dichlorométhyl)-3-fluorobenzène
Formule: C₇H₄Cl₃F
MW: 213,47 g/mol
Point d'ébullition: 228…230 °C
Densité: 1.446 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 62476-62-4
ONU: 1760
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité