N-(4-Fluoro-2-methyl-6-nitrophenyl)acetamide
Fournisseur: Apollo Scientific
PC200016-1G
APOSPC200016-1GEA 132 EUR InStock
APOSPC200016-1G
N-(4-Fluoro-2-methyl-6-nitrophenyl)acetamide
N-(4-Fluoro-2-methyl-6-nitrophenyl)acetamide
Formule: C₉H₉FN₂O₃
Point de fusion: 170…172 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11520129
Numéro CAS: 159020-73-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité