2,3-Dichloro-5-(trifluoromethyl)isonicotinic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
PC200277-1G
APOSPC200277-1GEA 317 EUR InStock
APOSPC200277-1G
2,3-Dichloro-5-(trifluoromethyl)isonicotinic acid
2,3-Dichloro-5-(trifluoromethyl)isonicotinic acid
Formule: C₇H₂Cl₂F₃NO₂
Point de fusion: 192…193 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12025872
Numéro CAS: 1135283-33-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité