2-(4-Bromo-2,5-difluorophenyl)acetic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC201338-1G
APOSPC201338-1GEA 58 EUR InStock
APOSPC201338-1G
2-(4-Bromo-2,5-difluorophenyl)acetic acid 98%
2-(4-Bromo-2,5-difluorophenyl)acetic acid
Formule: C₈H₅BrF₂O₂
MW: 251,025 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11847567
Numéro CAS: 871035-64-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité