Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-(2-Chloro-6-fluorophenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane

Fournisseur: Apollo Scientific

PC210123-5G
APOSPC210123-5GEA 607 EUR InStock
APOSPC210123-5G
2-(2-Chloro-6-fluorophenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
2-(2-Chloro-6-fluorophenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane


Formule: C₁₂H₁₅BClFO₂
MW: 256,509 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18729911
Numéro CAS: 1599432-38-8
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité