4'-tert-Butyl-2,2,2-trifluoroacetophenone 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-(4-(Tert-butyl)phenyl)-2,2,2-trifluoroethanone
PC2501-1G
APOSPC2501-1GEA 198 EUR InStock
APOSPC2501-1G
4'-tert-Butyl-2,2,2-trifluoroacetophenone 97%
4'-tert-Butyl-2,2,2-trifluoroacetophenone
Formule: C₁₂H₁₃F₃O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01319979
Numéro CAS: 73471-97-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité