Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

2,4-Difluorobiphényle

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2,4-Difluoro-1,1-biphenyl

PC2749-1G
APOSPC2749-1GEA 109 EUR InStock
APOSPC2749-1G
2,4-Difluorobiphényle
2,4-Difluorobiphényle


Formule: C₁₂H₈F₂
MW: 190,19 g/mol
Point de fusion: 61…66 °C
Point d'éclair: 83 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00042515
Numéro CAS: 37847-52-2
EINECS: 253-690-2
ONU: 3152
ADR: 9,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité