N-(3,4-Difluorophenyl)-2-(1-methyl-1H-pyrrol-2-yl)-2-oxoacetamide, tech
Fournisseur: Apollo Scientific
PC28014-1G
APOSPC28014-1GEA 1570 EUR InStock
APOSPC28014-1G
N-(3,4-Difluorophenyl)-2-(1-methyl-1H-pyrrol-2-yl)-2-oxoacetamide, tech
N-(3,4-Difluorophenyl)-2-(1-methyl-1H-pyrrol-2-yl)-2-oxoacetamide
Formule: C₁₃H₁₀F₂N₂O₂
MW: 264,228 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02102458
Numéro CAS: 477872-04-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité