3-(2-Fluorophenyl)-3-(1-oxo-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yl)propanoic acid, tech
Fournisseur: Apollo Scientific
PC28019-1G
APOSPC28019-1GEA 1570 EUR InStock
APOSPC28019-1G
3-(2-Fluorophenyl)-3-(1-oxo-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yl)propanoic acid, tech
3-(2-Fluorophenyl)-3-(1-oxo-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yl)propanoic acid
Formule: C₁₇H₁₄FNO₃
MW: 299,296 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03011837
Numéro CAS: 383148-31-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité