3-(1,1-Difluorobut-3-en-1-yl)-8-(trifluoromethyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine, tech
Fournisseur: Apollo Scientific
PC28028-1G
APOSPC28028-1GEA 1570 EUR InStock
APOSPC28028-1G
3-(1,1-Difluorobut-3-en-1-yl)-8-(trifluoromethyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine, tech
3-(1,1-Difluorobut-3-en-1-yl)-8-(trifluoromethyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine
Formule: C₁₁H₈F₅N₃
MW: 277,193 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02571332
Numéro CAS: 477889-55-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité