6-Chloro-3-(difluoromethyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-b]pyridazine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC28030-1G
APOSPC28030-1GEA 1570 EUR InStock
APOSPC28030-1G
6-Chloro-3-(difluoromethyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-b]pyridazine 95%
6-Chloro-3-(difluoromethyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-b]pyridazine
Formule: C₆H₃ClF₂N₄
MW: 204,565 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02186392
Numéro CAS: 477889-88-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité