1-[2-(Trifluoromethyl)-1H-1,3-benzodiazol-1-yl]propan-2-one, tech
Fournisseur: Apollo Scientific
PC28033-1G
APOSPC28033-1GEA 1570 EUR InStock
APOSPC28033-1G
1-[2-(Trifluoromethyl)-1H-1,3-benzodiazol-1-yl]propan-2-one, tech
1-[2-(Trifluoromethyl)-1H-1,3-benzodiazol-1-yl]propan-2-one
Formule: C₁₁H₉F₃N₂O
MW: 242,197 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01419489
Numéro CAS: 321980-88-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité