3-(2-Chloroethyl)-1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]urea, tech
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC28078-500MG
APOSPC28078-500MGEA 21.9 EUR InStock
APOSPC28078-500MG
3-(2-Chloroethyl)-1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]urea, tech
3-(2-Chloroethyl)-1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]urea
Formule: C₁₀H₁₀ClF₃N₂O
MW: 266,647 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03787347
Numéro CAS: 500546-66-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité