1,1,1-Trifluoro-3-(4-methylpiperidin-1-yl)propan-2-ol, tech
Fournisseur: Apollo Scientific
PC28134-1G
APOSPC28134-1GEA 1570 EUR InStock
APOSPC28134-1G
1,1,1-Trifluoro-3-(4-methylpiperidin-1-yl)propan-2-ol, tech
1,1,1-Trifluoro-3-(4-methylpiperidin-1-yl)propan-2-ol
Formule: C₉H₁₆F₃NO
MW: 211,225 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05256215
Numéro CAS: 866051-24-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité