1-(3,3,3-Trifluoro-2-hydroxypropyl)piperidin-4-ol, tech
Fournisseur: Apollo Scientific
PC28178-1G
APOSPC28178-1GEA 1570 EUR InStock
APOSPC28178-1G
1-(3,3,3-Trifluoro-2-hydroxypropyl)piperidin-4-ol, tech
1-(3,3,3-Trifluoro-2-hydroxypropyl)piperidin-4-ol
Formule: C₈H₁₄F₃NO₂
MW: 213,197 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01871721
Numéro CAS: 478081-38-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité