Ethyl 5-chloro-4-(trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylate 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC28225-1G
APOSPC28225-1GEA 1070 EUR InStock
APOSPC28225-1G
Ethyl 5-chloro-4-(trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylate 97%
Ethyl 5-chloro-4-(trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylate
Formule: C₉H₇ClF₃NO₂
MW: 253,606 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22126112
Numéro CAS: 1370587-22-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité