3',5'-Difluoro-2'-hydroxyacetophenone 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-(3,5-Difluoro-2-hydroxyphenyl)ethanone
PC2826-1G
APOSPC2826-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC2826-1G
3',5'-Difluoro-2'-hydroxyacetophenone 98%
3',5'-Difluoro-2'-hydroxyacetophenone
Formule: C₈H₆F₂O₂
MW: 172,13 g/mol
Point de fusion: 105…109 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042476
Numéro CAS: 140675-42-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité