1-(3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl)-3-methylpiperazine
Fournisseur: Apollo Scientific
PC2946-1G
APOSPC2946-1GEA 288 EUR InStock
APOSPC2946-1G
1-(3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl)-3-methylpiperazine
1-(3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl)-3-methylpiperazine
Formule: C₁₁H₁₃ClF₃N₃
Point de fusion: 63…65 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08692451
Numéro CAS: 914637-57-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité