5-(6-Fluoro-4H-1,3-benzodioxin-8-yl)-1,3-oxazole
Fournisseur: Apollo Scientific
PC300771-1G
APOSPC300771-1GEA 371 EUR InStock
APOSPC300771-1G
5-(6-Fluoro-4H-1,3-benzodioxin-8-yl)-1,3-oxazole
5-(6-Fluoro-4H-1,3-benzodioxin-8-yl)-1,3-oxazole
Formule: C₁₁H₈FNO₃
MW: 221,185 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD27995625
Numéro CAS: 1823272-05-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité