4-[2-Methyl-6-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl]pyrimidine-2-thiol
Fournisseur: Apollo Scientific
PC300772-1G
APOSPC300772-1GEA 420 EUR InStock
APOSPC300772-1G
4-[2-Methyl-6-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl]pyrimidine-2-thiol
4-[2-Methyl-6-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl]pyrimidine-2-thiol
Formule: C₁₁H₈F₃N₃S
MW: 271,262 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD27995628
Numéro CAS: 1858250-86-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité