3-[(4-Chlorobenzyl)amino]-1,1,1-trifluoropropan-2-ol
Fournisseur: Apollo Scientific
PC300876-1G
APOSPC300876-1GEA 400 EUR InStock
APOSPC300876-1G
3-[(4-Chlorobenzyl)amino]-1,1,1-trifluoropropan-2-ol
3-[(4-Chlorobenzyl)amino]-1,1,1-trifluoropropan-2-ol
Formule: C₁₀H₁₁ClF₃NO
MW: 253,649 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01871713
Numéro CAS: 478081-30-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité