3-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)cinnamic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC302202-1G
APOSPC302202-1GEA 114 EUR InStock
APOSPC302202-1G
3-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)cinnamic acid 98%
3-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)cinnamic acid
Formule: C₁₀H₆F₄O₃
MW: 250,146 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18783232
Numéro CAS: 1353001-72-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité