3-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzylamine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC302312-1G
APOSPC302312-1GEA 0 EUR InStock
APOSPC302312-1G
3-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzylamine 97%
3-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzylamine
Formule: C₉H₁₀F₃N
MW: 189,18 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06213553
Numéro CAS: 292151-97-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité