3,4,5-Trifluorobenzenesulphonamide 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC303352-1G
APOSPC303352-1GEA 40.6 EUR InStock
APOSPC303352-1G
3,4,5-Trifluorobenzenesulphonamide 97%
3,4,5-Trifluorobenzenesulphonamide
Formule: C₆H₄F₃NO₂S
MW: 211,16 g/mol
Point de fusion: 124…126 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09800668
Numéro CAS: 913472-55-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité