2-Bromo-N-(5,7-difluoro-1,3-benzothiazol-2-yl)acetamide
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-(2-Bromoacetamido)-5,7-difluoro-1,3-benzothiazole, 2-[(Bromoacetyl)amino]-5,7-difluorobenzo[d]thiazole
PC31221-250MG
APOSPC31221-250MGEA 180 EUR InStock
APOSPC31221-250MG
2-Bromo-N-(5,7-difluoro-1,3-benzothiazol-2-yl)acetamide
2-Bromo-N-(5,7-difluoro-1,3-benzothiazol-2-yl)acetamide
Formule: C₉H₅BrF₂N₂OS
MW: 307,115 g/mol
Point de fusion: 191…193 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00177782
Numéro CAS: 219499-50-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité