3-Amino-4-fluorophenylboronic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Borono-2-fluoroaniline, Boronic acid, B-(3-amino-4-fluorophenyl)-, 3-Amino-4-fluorobenzeneboronic acid
PC3218-1G
APOSPC3218-1GEA 183 EUR InStock
APOSPC3218-1G
3-Amino-4-fluorophenylboronic acid
3-Amino-4-fluorophenylboronic acid
Formule: C₆H₇BFNO₂
MW: 154,94 g/mol
Point de fusion: 226…232 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03092925
Numéro CAS: 873566-75-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité