(2E)-3-{[3-(Trifluoromethyl)phenyl]carbamoyl}prop-2-enoic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
PC32260-1G
APOSPC32260-1GEA 118 EUR InStock
APOSPC32260-1G
(2E)-3-{[3-(Trifluoromethyl)phenyl]carbamoyl}prop-2-enoic acid
(2E)-3-{[3-(Trifluoromethyl)phenyl]carbamoyl}prop-2-enoic acid
Formule: C₁₁H₈F₃NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00029807
Numéro CAS: 53616-18-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité