8-Chloro-6-(trifluoromethyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC32883-1G
APOSPC32883-1GEA 261 EUR InStock
APOSPC32883-1G
8-Chloro-6-(trifluoromethyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine
8-Chloro-6-(trifluoromethyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine
Formule: C₇H₃ClF₃N₃
MW: 221,567 g/mol
Point de fusion: 191 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01315052
Numéro CAS: 478066-06-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité