Fluorobenzène 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: Phenylfluoride
PC3480-100G
APOSPC3480-100GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC3480-100G
Fluorobenzène 99%
Fluorobenzène
Alternative solvent to benzene which is less toxic.
Formule: C₆H₅F
MW: 96,1 g/mol
Point d'ébullition: 84…85 °C
Point de fusion: –42 °C
Densité: 1.024 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: –12 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000280
Numéro CAS: 462-06-6
EINECS: 207-321-7
ONU: 2387
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité