Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide 5-chloro-2-fluoro-3-pyridinemétaborique

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Chloro-2-fluoropyridine-3-boronic acid, (5-Chloro-2-fluoropyridin-3-yl)boronic acid, 5-Chloro-2-fluoro-3-pyridylboronic acid

PC3617-1G
APOSPC3617-1GEA 80 EUR InStock
APOSPC3617-1G
Acide 5-chloro-2-fluoro-3-pyridinemétaborique
Acide 5-chloro-2-fluoro-3-pyridinemétaborique


Formule: C₅H₄BClFNO₂
MW: 175,35 g/mol
Point de fusion: 125…126 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04972408
Numéro CAS: 937595-70-5
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité