2-Vinylhexafluoroisopropanol
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 1,1,1-Trifluoro-2-(trifluoromethyl)but-3-en-2-ol
PC3737-5G
APOSPC3737-5GEA 198 EUR InStock
APOSPC3737-5G
2-Vinylhexafluoroisopropanol
2-Vinylhexafluoroisopropanol
Formule: C₅H₄F₆O
MW: 194,08 g/mol
Point d'ébullition: 73…74 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04038371
Numéro CAS: 19701-19-0
ONU: 3265
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité