(+/-)-1-(4-Fluorophenyl)ethyl isothiocyanate 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 4-Fluoro-alpha-methylbenzyl isothiocyanate
PC3823G-1G
APOSPC3823G-1GEA 111 EUR InStock
APOSPC3823G-1G
(+/-)-1-(4-Fluorophenyl)ethyl isothiocyanate 97%
(+/-)-1-(4-Fluorophenyl)ethyl isothiocyanate
Formule: C₉H₈FNS
MW: 181,23 g/mol
Point d'ébullition: 109…110 °C/0.6mmHg
Densité: 1.15 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041105
Numéro CAS: 182565-27-1
ONU: 2922
ADR: 8+6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité