7-(Trifluoromethoxy)-1H-indole
Fournisseur: Apollo Scientific
PC402022-250MG
APOSPC402022-250MGEA 531 EUR InStock
APOSPC402022-250MG
7-(Trifluoromethoxy)-1H-indole
7-(Trifluoromethoxy)-1H-indole
Formule: C₉H₆F₃NO
MW: 201,145 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11109870
Numéro CAS: 396075-91-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité